Få mere at vide
Melford X-GlcA natriumsalt
Artikelnummer. 30018102
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018102 5 g
30018100 500 mg
30018099 250 mg
30018098 100 mg
30018101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018102 Leverandør Melford Leverandørnr. B721005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Histokemisk substrat forβ -D-Glucuronidase.
Histokemisk substrat forβ -D-Glucuronidase (GUS) kodet af gusA-genet. Substratet bruges som en kvalitativ histokemisk markør for specifik GUS-ekspression i celler og væv. X-GlcA spaltes af GUS ved B1 glucuronbindingen mellem glucuronsyre og 5-Brom-4-chlor-3-indolyl delen af X-GlcA via hydrolyse. Spaltningen af X-GlcA resulterer i udfældning af vanduopløseligt blåt dichlor-dibrom-indigo-præcipitat på stedet for enzymatisk spaltning. Lad det varme op til stuetemperatur før brug.
Tekniske data
Mængde 5 g