Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gal
Artikelnummer. p-4530703 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0,5 g
1 g
2 x 1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2g
Artikelnummer. 10203430
Brand: Thermo Scientific™ R0401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Screener kolonier effektivt med X-Gal, et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal og danner et intenst blåt bundfald.
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranosid) er et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal til farveløs galactose og 4-chlor-3-brom-indigo og danner et intenst blåt bundfald. Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
Produkttype X-Gal
Mængde 0,5 g