Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gal
Artikelnummer. 10490470 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 g
1 g
2 x 1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10490470 2 x 1 g 2g
10203430 0,5 g 0.5g
10365410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490470 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Screener kolonier effektivt med X-Gal, et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal og danner et intenst blåt bundfald.
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranosid) er et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal til farveløs galactose og 4-chlor-3-brom-indigo og danner et intenst blåt bundfald. Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier.
Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier. X-Gal Solution er en stabil, μ0,22 m membranfiltreret opløsning formuleret til direkte brug sammen med IPTG til blå/hvid koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype X-Gal
Mængde 2 x 1 g
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Gal-substrat, X-Gal
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X-Gal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium chloride, (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol