Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gal
Artikelnummer. 10365410 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 g
1 g
2 x 1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10365410 1 g 1g
10203430 0,5 g 0.5g
10490470 2 x 1 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365410 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 DKK
    605.65 DKK / 1g
    Spare 106.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Screener kolonier effektivt med X-Gal, et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal og danner et intenst blåt bundfald.
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranosid) er et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal til farveløs galactose og 4-chlor-3-brom-indigo og danner et intenst blåt bundfald. Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier.
Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier. X-Gal Solution er en stabil, μ0,22 m membranfiltreret opløsning formuleret til direkte brug sammen med IPTG til blå/hvid koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype X-Gal
Mængde 1 g
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Gal-substrat, X-Gal