Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gal
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0,5 g
1 g
2 x 1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2g
Beskrivelse
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranosid) er et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal til farveløs galactose og 4-chlor-3-brom-indigo og danner et intenst blåt bundfald. Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening. |
| Produkttype | X-Gal |
| Mængde | 0,5 g |