Få mere at vide
MedChemExpress X-GAL
Artikelnummer. 16461206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16461206 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16461206 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15934
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress X-GAL is a widely used chromogenic β-galactosidase substrate. β-galactosidase cleaves X-gal and produce an insoluble blue compound, which is detectable.
Tekniske data
CAS 7240-90-6
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (244.72 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BCIG
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Mængde 200 mg
Molekylvægt (g/mol) 408.63 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 95.66%