Få mere at vide
Melford X-GAL
Artikelnummer. 30018095
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018095 5 g
30018093 10 g
30018090 100 mg
30018094 100 g
30018092 1 g
30018091 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018095 Leverandør Melford Leverandørnr. B718005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kromogent substrat afβ -Galactosidase anvendt i kombination med IPTG til påvisning afβ -Galactosidaseaktivitet i bakteriekolonier.
Kromogent substrat afβ -Galactosidase anvendt i kombination med IPTG til påvisning afβ -Galactosidaseaktivitet i bakteriekolonier. X-GAL spaltes ved B1-4-bindingen mellem galactose og 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-delen af X-GAL ved atβ -Galactosidase via hydrolyse. Spaltningen af X-GAL resulterer i produktionen af et vanduopløseligt blåt dichlor-dibrom-indigo-præcipitat. I kloningsstrategier med vektorer såsom Lambda-11, M13mp18 og 19, pUC18 og 19, pUR222 transformeres E. coli lacZ-genet til lac+-celler. Efter transformation viser cellerneβ -Galactosidaseaktivitet i nærvær af medier indeholdende X-GAL og IPTG. Indsættelsen af et DNA-fragment i kloningsstederne af lacZ-genet resulterer i afbrydelse afβ -Galactosidaseaktivitet, der fører til fremkomsten af hvide kolonier. Ikke-rekombinante celler producerer et blåt indigo-farvestof.
Vandindhold: 0,05 % (K. Fisher)
Beskyt mod lys og fugt
Tekniske data
Mængde 5 g