Beskrivelse
- De ergonomisk formede x-fit XL engangsørepropper er stærkt støjreducerende og derfor velegnede til brug i ekstremt støjende miljøer.
- De bløde skumpropper er meget behagelige, selv når de bæres i længere tid.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Par pr pakke | 100 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 38 dB |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Kugle |
| Produkttype | Ørepropper |
| Engangs | Begrænset brug |
| Metal påviselig | Nej |
| Dielektrisk | Nej |