Få mere at vide
uvex X-Fit briller
Artikelnummer. 17747699 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Gennemsigtig, Grå
Gennemsigtig, Pink
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17747699 Gennemsigtig, Grå
17727699 Gennemsigtig, Pink
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17747699 Leverandør uvex Leverandørnr. 9199285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95 DKK
    71.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.06 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De Uvex X-Fit sikkerhedsbriller giver optimal øjendækning og høje niveauer af brugeraccept.
De uvex x-fit vejer kun 23 gram. Linsens x-design og de gennemskinnelige sidearme gør uvex x-fit et rigtigt højdepunkt.
Generelle funktioner
  • Klassiske sikkerhedsbriller med god øjendækning
  • Robust polycarbonat linse med ’uvex s gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Metalfri
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlige beskyttelsesbriller) og EN 170 (UV-beskyttelsesfilter)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
  • Justering til hver hoved- og ansigtsform med den valgfrie uvex Comfort Slider - en flertrins tempelhældning, der gør det muligt for bærere at opnå deres egen komfortable bæreposition
  • Næsebro designet til komfort hele dagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Gennemsigtig, Grå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard