Beskrivelse
Optimalt beskyttet og perfekt udstyret til næsten enhver applikation: de uvex x-fit udvalg af sikkerhedsbriller kan justeres individuelt for at opfylde dine krav. For større sikkerhed og ydeevne.
Generelle funktioner
- Funktionel, modulopbygget sikkerhedsbrille med et bredt udvalg af tilbehør
- Modulært system gør det muligt at montere funktionelt tilbehør, hvilket forbedrer evnen til at komme videre med jobbet
- Robust polycarbonat linse med ’uvex s gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
- Clip-in rammeforsegling giver ekstra beskyttelse mod partikler, snavs og støv
- Metalfri
Sikkerhedsfunktioner
- Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlige beskyttelsesbriller) og EN 170 (UV-beskyttelsesfilter)
- Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
- Ergonomisk formede sidearme med soft-grip stænger giver en behagelig, sikker pasform uden pres
- Justering til hver hoved- og ansigtsform med uvex Comfort Slider - en flertrins tempelhældning, der gør det muligt for bærere at opnå deres egen komfortable bæreposition
- Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig bæreren og leverer en skridsikker og trykfri pasform
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Kemikalieresistent |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Antracit, blå |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Vis mere |