Få mere at vide
uvex X-Fit Guard-briller
Artikelnummer. 17737699 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
17737699 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17737699 Leverandør uvex Leverandørnr. 9199180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    115.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.65 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex X-Fit sikkerhedsbriller giver optimal øjendækning og høje niveauer af brugeraccept.
De uvex x-fit vejer kun 23 gram. Linsens x-design og de gennemskinnelige sidearme gør uvex x-fit et rigtigt højdepunkt.
Generelle funktioner
  • Klassisk, tætsiddende sikkerhedsbrille med mulighed for forlængersæt
  • Rammeløst linsedesign til et bredt synsfelt
  • Modulært system gør det muligt at montere funktionelt tilbehør, hvilket forbedrer evnen til at komme videre med jobbet
  • Robust polycarbonat linse med ’uvex s gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Clip-in rammeforsegling giver ekstra beskyttelse mod partikler, snavs og støv
  • Metalfri
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlige beskyttelsesbriller) og EN 170 (UV-beskyttelsesfilter)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
  • Justering til hver hoved- og ansigtsform med den valgfrie uvex Comfort Slider - en flertrins tempelhældning, der gør det muligt for bærere at opnå deres egen komfortable bæreposition
  • Næsebro designet til komfort hele dagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Gennemsigtig, Grå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard