Få mere at vide
uvex X-fit ørepropper, løs taske
Artikelnummer. 17777539 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Grøn
Artikelnummer.
17777539 Farve: Grøn
1 options
Artikelnummer. 17777539 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 DKK
    158.96 DKK / 100 par
    Spare 14.04 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Den ergonomisk formede uvex x-fit engangsørepropper er kendetegnet ved meget høje lydabsorptionsniveauer, hvilket gør den velegnet til brug i meget støjende omgivelser.
  • Sikkerhed ørepropper
  • Søgefarve (filter): Grøn
  • Størrelser: M
  • H-værdi (lydisoleringsværdi for højfrekvent støj): 36 dB
  • M-værdi (lydisoleringsværdi for mellemfrekvent støj): 34 dB
  • L-værdi (lydisoleringsværdi for lavfrekvent støj): 34 dB
  • Ikke-genbrugelig (NR)
  • Detekterbarhed: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 352-2
Størrelse Fast
Emballagetype Individuelle tasker
Par pr pakke 1
Stikmateriale Polyurethan
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Ja