Få mere at vide
uvex X-fit ørepropper, løs taske
Artikelnummer. 17757539 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Grøn
Artikelnummer.
17757539 Farve: Grøn
1 options
Artikelnummer. 17757539 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 DKK
    260.63 DKK / 200 par
    Spare 10.37 DKK
    3% Slukket
På lager
Den ergonomisk formede uvex x-fit engangsørepropper er kendetegnet ved meget høje lydabsorptionsniveauer, hvilket gør den velegnet til brug i meget støjende omgivelser.
  • Sikkerhed ørepropper
  • Søgefarve (filter): Grøn
  • Størrelser: M
  • H-værdi (lydisoleringsværdi for højfrekvent støj): 36 dB
  • M-værdi (lydisoleringsværdi for mellemfrekvent støj): 34 dB
  • L-værdi (lydisoleringsværdi for lavfrekvent støj): 34 dB
  • Ikke-genbrugelig (NR)
  • Detekterbarhed: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 352-2
Størrelse Fast
Emballagetype Løs taske
Par pr pakke 200
Stikmateriale Polyurethan
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Ja