Få mere at vide
uvex X-Fit engangs ørepropper
Artikelnummer. p-9582020 Shop alle Uvex produkter
Indhold og opbevaring:
200 par
300 par, genopfyldningsboks
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15132443
Brand: uvex 2112001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
X-Fit engangsørepropper med maksimal isolering og optimal komfort.
  • Den ergonomisk forformede uvex x-fit engangsørepropper giver meget stærk isolering og er velegnede til brug i ekstremt støjende omgivelser.
  • Øreproppernes bløde skum giver en høj grad af komfort, selv når de bæres i længere perioder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 200 par
Certificeringer/compliance EN 352-2 standard
Pude materiale PU skum
CSA Z94.2 Klasse AL
Pude farve Lime
Størrelse Fast
Høj synlighed Ja
Stikmateriale PU skum
Stik farve Lime
Noise Reduction Rating (NRR) 37 db
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Ja
Kommunikationsdetaljer Fremragende tale- og signalgenkendelse
EN 352.2002 EN 352-2