Få mere at vide
uvex X-Fit engangs ørepropper
Artikelnummer. 15375722 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
200 par
300 par, genopfyldningsboks
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Pakningsstørrelse
15375722 300 par, genopfyldningsboks -
15132443 200 par Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15375722 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 DKK
    391.45 DKK / 300 par
    Spare 32.55 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
X-Fit engangsørepropper med maksimal isolering og optimal komfort.
  • Den ergonomisk forformede uvex x-fit engangsørepropper giver meget stærk isolering og er velegnede til brug i ekstremt støjende omgivelser.
  • Øreproppernes bløde skum giver en høj grad af komfort, selv når de bæres i længere perioder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 300 par, genopfyldningsboks
Certificeringer/compliance EN 352-2 standard
Pude materiale PU skum
CSA Z94.2 Klasse AL
Pude farve Lime
Størrelse Fast
Høj synlighed Ja
Stikmateriale PU skum
Stik farve Lime
Noise Reduction Rating (NRR) 37 db
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Ja
Kommunikationsdetaljer Fremragende tale- og signalgenkendelse
EN 352.2002 EN 352-2