Få mere at vide
uvex X-Craft Pro Low Cut 68002 Sort S1 PL PU/TPU Bredde 11
Product Code. 30245497 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
30245497 42
30245480 35
30245484 36
30245490 37
30245496 38
30245494 39
30245491 40
30245489 41
30245485 43
30245493 44
30245492 45
30245488 46
30245481 47
30245482 48
30245495 49
30245483 50
30245487 51
30245486 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 30245497 Supplier uvex Supplier No. 6800242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1069.80 DKK / 1 par
    Spare 115.20 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Det sporty uvex 1 x-craft sikkerhedssko-serie tager lette anvendelser inden for handel, industri og logistik til næste niveau. Det er designet til præstationer og giver støtte til en bred vifte af aktiviteter og arbejdsmiljøer.
Total fleksibilitet og støtte er garanteret takket være sålen, der har uvex bionom x princip og en integreret flexzone i forfodsområdet. De uvex 1 x-craft tager også slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed til næste niveau takket være den dynamiske slidhætte, teknologiske ydre skomaterialer og det perforerede pløsdesign. i-PUREnrj planet-mellemsålen sikrer ensartet energiafkast og hvad enten det er med hensyn til bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, uvex 1 x-craft er simpelthen det næste niveau af sikkerhedssko.
Generelle funktioner
  • Sporty, især let S1 PL sikkerhedssko
  • Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
  • Individuelt justerbare, elastiske snørebånd med quick release
Komfortfunktioner
  • Modstandsdygtigt, robust og fleksibelt PUtek yderskomateriale i forfodsområdet
  • Åndbart, let og rivefast ripstop materiale
  • Åndbar afstand mesh foring
  • Størrelse 35 - 40 produceret med en damelæst
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål (artikelnummer: 95797-0)
Beskyttelsesfunktioner
  • Stødabsorberende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med energiretur, lavet med 15 % genanvendt granulat fra produktionsoverskud
  • Slidbestandig uvex x-tended grip planet TPU ydersål lavet med 10 % genbrugsgranulat fra produktionsoverskud
  • Slidhætte af opskummet polyurethan
  • Opskummet polyurethan hælkurv
  • 100% metalfri beskyttende tåkappe
  • Fleksibel tekstilgennemtrængningsmodstand
  • ESD-certificeret
Anvendelsesområder
  • Lette applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Sort
Materiale Polycarbonat
Størrelse 42
Sål materiale TPU
Tå materiale Polymer
Køn Unisex
Modstandsdygtig overfor Skridning, Vand
Vandtæt Vandtæt
Produkttype Sikkerhedssko