Beskrivelse
Total fleksibilitet og støtte er garanteret takket være sålen, der har uvex bionom x princip og en integreret flexzone i forfodsområdet. De uvex 1 x-craft tager også slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed til næste niveau takket være den dynamiske slidhætte, teknologiske ydre skomaterialer og det perforerede pløsdesign. i-PUREnrj planet-mellemsålen sikrer ensartet energiafkast og hvad enten det er med hensyn til bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, uvex 1 x-craft er simpelthen det næste niveau af sikkerhedssko.
Generelle funktioner
- Sporty, især let S1 PL sikkerhedssko
- Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
- Individuelt justerbare, elastiske snørebånd med quick release
Komfortfunktioner
- Modstandsdygtigt, robust og fleksibelt PUtek yderskomateriale i forfodsområdet
- Åndbart, let og rivefast ripstop materiale
- Åndbar afstand mesh foring
- Størrelse 35 - 40 produceret med en damelæst
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål (artikelnummer: 95797-0)
Beskyttelsesfunktioner
- Stødabsorberende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med energiretur, lavet med 15 % genanvendt granulat fra produktionsoverskud
- Slidbestandig uvex x-tended grip planet TPU ydersål lavet med 10 % genbrugsgranulat fra produktionsoverskud
- Slidhætte af opskummet polyurethan
- Opskummet polyurethan hælkurv
- 100% metalfri beskyttende tåkappe
- Fleksibel tekstilgennemtrængningsmodstand
- ESD-certificeret
Anvendelsesområder
- Lette applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polycarbonat |
| Størrelse | 35 |
| Sål materiale | TPU |
| Tå materiale | Polymer |
| Køn | Unisex |
| Modstandsdygtig overfor | Skridning, Vand |
| Vandtæt | Vandtæt |
| Produkttype | Sikkerhedssko |