Få mere at vide
Draeger X-am™ 5100 Enkeltgasdetektor
Artikelnummer. 15880115
Skift visning
Komponenter målt:
HF, HCL, hydrazin, hydrogenperoxid, HCL, Hydrazin, Brintoverilte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
15880115 HF, HCL, hydrazin, hydrogenperoxid, HCL, Hydrazin, Brintoverilte Hver
1 options
Artikelnummer. 15880115 Leverandør Draeger Leverandørnr. 3361009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30405.00 DKK
    23431.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 6973.86 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
De Draeger X-am™ 5100 bærbar enkeltgasdetektor, tilpasset til reaktive gasser, sikrer, at du bruger de sikrest mulige metoder til håndtering af HF, HCl, H2O2 eller hydrazin.
  • Til personlig luftovervågning
  • Påvisning af HF, HCI, H2O2 eller hydrazin
  • Ergonomisk form
  • Har letvægts smartphone-form for det højeste niveau af komfort
  • To-knaps kontrolpanel og enkel menunavigation til intuitiv brug
  • Kontinuerlig måling - giver visuel (360° ), akustiske og vibrationsadvarsler
  • Direkte gasindtrængning sikrer, at sensorerne reagerer hurtigt
  • Præcise måledata undgår gasadsorption i enhedens hus
  • Robust design med integreret gummistøvle og stødfaste sensorer giver ekstra sikkerhed i tilfælde af stød eller vibrationer
  • Modstandsdygtig over for elektromagnetisk stråling
  • Kan kombineres med X-zone 5500 for fleksibel områdeovervågning
Tekniske data
Alarmtyper Visuel(360° ), hørbar (flertone> 90 dB (ved 30 cm; 1 fod), vibration)
Certificeringer/compliance CE-mærket, Elektromagnetisk kompatibilitet - Direktiv 2014/30/EU; Eksplosionsbeskyttelse - Direktiv 2014/34/EU
Datapunkter Datalogger kan udlæses via infrarødt interface; >1.000 timer (ved et optageinterval på 1 værdi/minut)
Komponenter målt HF, HCL, hydrazin, hydrogenperoxid, HCL, Hydrazin, Brintoverilte
Dimensioner (L x B x H) 48 x 130 x 61 mm
Til brug med (applikation) Til fremstilling af petrokemiske produkter, aseptisk pakning eller håndtering af raketbrændstof; til håndtering af HF, HCl, H2O2 eller Hydrazin
Fugtighedsområde 10 ro 90% rh
Indgangstryk (nul og 5 spændingsgasser) 700 til 1.300 Mbar
IP-vurdering IP54
Temperaturområde (metrisk) Omgivende -20 til +50 grader;C
Vægt (metrisk) 220 til 250 g