Få mere at vide
Melford Xa-Gal
Artikelnummer. 30018097
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018097 1 g
30018096 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018097 Leverandør Melford Leverandørnr. B719001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kromogent substrat til påvisning af a-galactosidase aktivitet i gær Saccharomyces cerevisiae.
Kromogent substrat til påvisning af a-galactosidase aktivitet i gær Saccharomyces cerevisiae. Anvendes i gær Two-Hybrid System til at detektere protein-protein-interaktioner i tilfældige biblioteker. Enzymet a-galactosidase gør det muligt for gær at bruge disaccharid melibose som kulstofkilde under vækst eller fermentering. Sekretion af dette enzym som reaktion på aktivering af GAL4-genet hydroliserer Xa-GAL og får gærkolonier til at udvikle en blå farve. Dette reportersystem tillader øjeblikkelige synlige resultater på udvælgelsesplader og eliminerer nødvendigheden af en anden skærmfilterlevetid assay.
Tekniske data
Mængde 1 g