missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WZ 4002

Beskrivelse
WZ 4002 is a potent irreversible mutant selective EGFR tyrosine kinase inhibitor. It blocks ATP-dependent autophosphorylation of EGFR carrying the T790M or L858R mutation (IC50 = 8 nM). WZ 4002 exhibits selectivity for mutant EGFR over wild-type. In mice bearing T790M mutant lung cancer cell lines WZ 4002 inhibits EGFR, AKT and ERK1/2 phosphorylation and results in significant tumor regression.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-[[5-Chloro-2-[[2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl]-2-propenamide |
| CAS | 1213269-23-8 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | EGF Receptor Inhibitors |
| Molekylær formel | C25H27ClN6O3 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?