Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 klude - BRAG™ Boks
Artikelnummer. p-7222295
Skift visning
Farve:
Hvid
Stål blå
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16853380 Stål blå
16865543 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16853380 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 8294
Designet til hårde vedligeholdelses- og rengøringsopgaver. Hver klud er stærk, holdbar og rivesikker. Ideel til brug i industriel fremstilling. WypAll™ X80 Klude leveres i den fleksible BRAG™ Box system, ideel til bærbarhed eller små arbejdspladser.
  • Designet til kraftig, ru overfladeaftørring, hvor styrke og fylde er nøglekrav.
  • Må ikke rives og bevare ensartethed i kvalitet og størrelse.
  • Førende i styrke er vores mål at støtte dig i at forbedre produktiviteten og effektiviteten, samtidig med at du reducerer spild ved at levere en ren, pålideligt konsistent klud til længerevarende brug.
  • Fremskreden HydroKnit™ teknologi sikrer, at hver klud er stærk, holdbar og meget absorberende uden at blive revet i stykker.
  • Ideel til brug i industriel fremstilling.
  • Leveres i en fleksibel BRAG™ Æskesystem, der giver beskyttende emballage for at forhindre snavs/snavs i at røre ved produktet.
  • Dispensering af enkeltark, der giver kontrolleret brug og adgang til beskyttede klude til bærbarhed eller små arbejdspladser.
  • Individuel pladestørrelse 42,7 cm (L) x 28,2 cm (B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Stål blå
Dimensioner (L x B) 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 tommer)
Emballagemængde 160 Klude/æske
Ply 1-ply