Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 klude - BRAG™ Boks
Beskrivelse
- Designet til kraftig, ru overfladeaftørring, hvor styrke og fylde er nøglekrav.
- Må ikke rives og bevare ensartethed i kvalitet og størrelse.
- Førende i styrke er vores mål at støtte dig i at forbedre produktiviteten og effektiviteten, samtidig med at du reducerer spild ved at levere en ren, pålideligt konsistent klud til længerevarende brug.
- Fremskreden HydroKnit™ teknologi sikrer, at hver klud er stærk, holdbar og meget absorberende uden at blive revet i stykker.
- Ideel til brug i industriel fremstilling.
- Leveres i en fleksibel BRAG™ Æskesystem, der giver beskyttende emballage for at forhindre snavs/snavs i at røre ved produktet.
- Dispensering af enkeltark, der giver kontrolleret brug og adgang til beskyttede klude til bærbarhed eller små arbejdspladser.
- Individuel pladestørrelse 42,7 cm (L) x 28,2 cm (B).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 25.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.5 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 tommer) |
| Emballagemængde | 160 Klude/æske |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |