Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 klude
Beskrivelse
- Designet til kraftig, ru overfladeaftørring, hvor styrke og fylde er nøglekrav.
- WypAll™ X80 klude rives ikke i stykker og bevarer ensartethed i kvalitet og størrelse.
- 70 % af brugerne var imponerede over kludens holdbarhed, hvilket førte til, at de blev foretrukket frem for klude af 3 gange flere brugere.
- Førende i styrke er vores mål at støtte dig i at forbedre produktiviteten og effektiviteten, samtidig med at du reducerer spild ved at levere en ren, pålideligt konsistent klud til længerevarende brug.
- Fremskreden HydroKnit™ teknologi sikrer, at hver klud er stærk, holdbar og meget absorberende uden at blive revet i stykker.
- Ideel til brug i industriel fremstilling.
- Leveres i en rulle med høj kapacitet, og når den bruges sammen med den mobile rulledispenser, giver det produktet lige hvor du har brug for det
- Individuelt ark størrelse 31 cm (L) x 31,5 cm (B)
- Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ (produktkoder 6154, 6155 og 6146).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 12,2'' |
| Længde (metrisk) | 32 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,4'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Stål blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 31 x 31.5 cm |
| Format | Rulle |
| Vis mere |