Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X70 hvide klude
Artikelnummer. 11391015
Skift visning
Inkluderer:
Højre kludeæske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11391015 Højre kludeæske Hver
1 options
Artikelnummer. 11391015 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 8381
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør), gentagen aftørring. WypAll™ X70 hvide klude giver hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
  • Ideel til mellemkrævende vedligeholdelse, rengøring af værktøj og maskiner, metaloverflader, rengøring af olie, fedt, snavs og opløsningsmidler
  • Fås enten som BRAG™ Box mobilsystem eller Right Rag Box, begge med kontrolleret og nem adgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 16,6 tommer.
Længde (metrisk) 44 cm
Bredde (engelsk) 7,28''
Bredde (metrisk) 39.5 cm
Materiale Cellulose
Farve Hvid
Oversigt Højre Rag Box
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 42.1 x 37.5 cm
Til brug med (applikation) Mellemkrævende vedligeholdelse, aftørring af olie, fedt, snavs, opløsningsmidler, rengøringsværktøjer, maskiner, metaloverflader, aftørring af skærevæsker, beskyttelsesdele
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer Højre kludeæske