Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Hydroknit™ Klude
Beskrivelse
- Gentagsvisker med Hydroknit™ teknologi
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne
- Ideel til: let rengøring af klæbemiddel, olie, affald, påføring af smøremidler, fortyndere, opløsningsmidler, rengøring af glas, præcisionsrengøring af indviklede maskiner og dele, rengøring af hænder
- Fås som kvart foldede vinduesviskere
- Indpakket i stænktæt, vandafvisende polypose, der giver øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede vinduesviskere i arbejdsområdet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ikke-vævede vinduesviskere |
| Længde (engelsk) | 1 fod 2'' |
| Længde (metrisk) | 50 cm |
| Bredde (engelsk) | 11.02 in |
| Bredde (metrisk) | 28.4 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Basisvægt | 5.59kg |
| Farve | Hvid |
| Format | 1/4 gange |
| Til brug med (applikation) | Let pligtoprydning |
| Vis mere |