Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Multi-task rengøringsklude - Jumbo Roll
Artikelnummer. 17284243
Skift visning
Dimensioner (L x B):
38 x 42 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17284243 38 x 42 cm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 17284243 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 8349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 DKK
    868.60 DKK / 1 ruller
    Spare 2591.40 DKK
    74% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Til lette og generelle aftørringsopgaver, til brug i industriel fremstilling, alsidig, absorberende klud i højkapacitetsrulle, avanceret HydroKnit™ teknologi
  • Letvægts og absorberende industriviskere
  • Højkapacitets rulleformat
  • Fremskreden HydroKnit™ teknologi
  • Kan bruges med vaske- eller desinfektionsmiddel
  • Testet som kompatibel med sæbe/vaskemiddel, hydrogenperoxid, pereddikesyre, methylethylketon, isopropanol, acetone og blegemiddel (natriumhypochlorit)
Applikationer:
  • Lette aftørringsopgaver
  • Fjernelse af let olie, klæbemidler eller snavs
  • Rengøring af glas og blanke overflader
  • Arbejdsrum
  • Køretøjer
  • Skriveborde
  • Siddepladser
  • Områder til forberedelse af mad
  • Større produktions- og industriarbejdsområder
  • Spray og aftør applikationer med pereddikesyre, hydrogenperoxid, blegemiddel, kvartære ammoniumforbindelser
Kompatibel med:
  • Kimberly-Clark Professional™ dispensere til rullede håndklæder (6146, 6154, 6155)
Bemærkninger:
  • Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 32.3 cm
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 32.3 cm
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 38 x 42 cm
Til brug med (applikation) Lette aftørringsopgaver
Størrelse Jumbo