Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ WetTask™ Lave fnugservietter til opløsningsmidler
Artikelnummer. 17274614
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30,5 x 15 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17274614 30,5 x 15 cm
1 options
Artikelnummer. 17274614 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7753
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lever premium aftørringsteknologi og ekspertise med WypAll™ WetTask™ aftørringsanlæg. Disse stærke engangs rengøringsservietter med lavt fnug, med WetTask™ dispenserspand og valgt opløsningsmiddel hjælper med at kontrollere omkostningerne og forbedre sikkerheden i travle industri- og sundhedsmiljøer.
Visse kontrollerede opgaver kræver meget specifikke aftørringsprodukter og dispenseringssystemer. Med dette i tankerne blev ekspertise og aftørringsteknologi anvendt til at skabe et opgavespecifikt udvalg af førsteklasses kvalitet, der kan hjælpe med at maksimere effektiviteten og produktiviteten og samtidig reducere omkostningerne til aftørring og opløsningsmidler.
  • WypAll™ WetTask™ klude med lav fnug til opløsningsmidler er designet til brug med WetTask™ system rulle visker dispenser spand.
  • Det genopfyldelige, lufttætte aftørringssystem rummer disse rengøringsservietter, som du kan tilføje dit valgte opløsningsmiddel, kemikalie eller rengøringsmiddel.
  • Systemets unikke selvlukkende låg reducerer arbejdernes eksponering for skadelige VOC'er ved at holde systemet lukket hele tiden, hvilket hjælper med at kontrollere omkostningerne ved opløsningsmidler og forbedre sikkerheden ved at reducere spild.
  • Disse stærke, lavt fnugende, perforerede engangsrengøringsservietter er ideelle til industri- og sundhedsmiljøer, og er ideelle, hvor sikkerhed er af afgørende betydning.
  • Disse WypAll™ WetTask™ rengøringsservietter er blevet testet som kompatible til langvarig, fuldt mættet brug med pereddikesyre, hydrogenperoxid, methylethylketon, isopropanol, acetone, blegemiddel (natriumhypochlorit) og quats (kvaternære ammoniumforbindelser).
  • Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid.
  • Disse industrielle servietter er kompatible med WetTask™ system rulle visker dispenser spand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet visker
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 48.3 cm
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 32.6 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Konstruktion Lav fnug
Oversigt Hver genopfyldningsrulle med servietter indeholder 120 servietter
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30,5 x 15 cm
Format Rulle
Til brug med (udstyr) WetTask™ System Roll Wiper Dispenser spand