Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Service og detailaftørringspapir L10 Centerfeed
Beskrivelse
- Lille og nem at håndtere
- Designet til let overfladeaftørring
- Ideel til brug i detail- og servicemiljøer
- Enestående Airflex™ teknologi giver styrke og sugeevne
- Designet specielt til det bærbare enkeltark WypAll™ Reach™ dispenser (6221), som sikrer, at rullerne forbliver rene og lukkede for at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let industrivisker |
| Længde (engelsk) | 12,48 tommer. |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,9 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 3.798 kg (nettovægt kuffert) |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001 |
| Farve | Blå |
| Show More |