Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Klude i BRAG™ Boks
Dimensioner (L x B):
42,6 x 31,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Hygiejnisk beskyttet
- Modstår de fleste opløsningsmidler og reducerer rester
- Ideel til let rengøring af klæbemidler, olie, snavs og påføring af smøremidler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Light-duty Industrial Wiper |
| Længde (engelsk) | 9.842 in. |
| Længde (metrisk) | 33 cm |
| Bredde (engelsk) | 9.842 in |
| Bredde (metrisk) | 25.4 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 42,6 x 31,7 cm |
| Til brug med (applikation) | Let rensning af klæbemidler, olier, rester, påføring af smøremidler, fortyndere og opløsningsmidler, glasrensning, præcisionsrensning af dele og komplekse maskiner, håndrensning |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |