Få mere at vide
WypAll™ WypAll™ Nå PLUS™ General Clean Centrefeed Dispenser, White eller Blue Roll Dispenser
Artikelnummer. 17862446
Skift visning
Montering:
Væg- eller overflademontering
Artikelnummer. Montering
17862446 Væg- eller overflademontering
1 options
Artikelnummer. 17862446 Leverandør WypAll™ Leverandørnr. 6521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 DKK
    299.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 190.13 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
WypAll™ Nå PLUS™ Generel Clean™ dispenser hjælper med at spare penge og reducere miljøpåvirkningen ved at levere pålidelig dispensering af enkeltark. Med hygiejniske multipositionelle vægmonteringsmuligheder er den ideel til brug i en række miljøer, herunder sundhedspleje, detailhandel og fremstilling.
Fra aftørring af snavs, olie og fedt til opsugning af madspild, er det afgørende at have den rigtige serviet ved hånden. Et rent, absorberende og holdbart alternativ til papirhåndklæder, klude og butikshåndklæder, WypAll™ tilbyder en bred vifte af opgavespecifikke servietter og klude designet til at imødekomme dine branchebehov og øge din selvtillid i hver rengøring. Generalen Clean™ serien hjælper med at skabe et rent arbejdsmiljø med effektive lette til mellemstore almindelige rengøringsløsninger. De WypAll™ Nå PLUS™ Generel Clean™ centrefeed dispenser er en fleksibel, enkelt-arks viskerdispenser designet til at muliggøre kontrolleret brug af vores centerfeed ruller. Dette nemme at håndtere, bærbare og lukkede hvide og blå rulledispensersystem er designet til at holde din centerfeed-rulle ren, og hjælper med at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier, hvilket forbedrer arbejdspladsens hygiejne. Optimeret enkeltarksdispensering giver op til 50 % mindre papirforbrug* , fremme bæredygtighed på tværs af din virksomhed og reducere CO2-emissioner. Det hygiejniske no-touch dispenseringssystem sikrer, at aftørringsrullerne er helt lukkede for at minimere kontaminering, samtidig med at det fremmer effektiv brug af papirserviettene. Denne papirhåndklædedispenser er nem at rengøre og har ingen snavsfælder og er nem at genfylde. Dispenseringssystemet har et hængslet låg for øget hygiejne og kan låses for øget sikkerhed, eller du kan tilpasse det til at blive låst op for nem adgang afhængigt af dine behov. WypAll™ Nå PLUS™ er vores mest alsidige centrefeed dispenser, ideel til en lang række miljøer, såsom produktion af tung trafik, detailhandel, sundhedspleje, madlavning og madservice. Den bærbare centerfeed-dispenser kan frit stå på et industrielt arbejdsbord, en køkkenø, en rengøringsvogn, i en vedligeholdelsesvogn eller tages med til vedligeholdelsesopgaver. Eller brug det medfølgende beslag for at tillade fuldt alsidige monteringsmuligheder i flere positioner for at opfylde dine aftørringsmål i ethvert miljø. WypAll™ Nå PLUS™ Generel Clean™ centrefeed-dispensere kan monteres i en vandret eller lodret position, så de passer til dine behov, hvilket giver en traditionel pull-down-dispenseroplevelse eller tilbyder aftørringsløsninger i mere udfordrende områder såsom over en vask, i hylder eller stødt mod vægge eller skabe. Den fleksible dispenser tilbyder dispensering under disken eller kan transformeres til en vægmonteret dispenser, designet til at passe æstetisk 'front of house' såvel som bag kulisserne. De WypAll™ Nå PLUS™ Generel Clean™ centerfeed dispenser er kompatibel med en række WypAll™ mærke centrefeed ruller i blå og hvid: 7260 (blå) og 7261 (hvid) ved hjælp af den blå dyse; 7302 og 7407 (blå), 7303 og 7406 (hvid) ved hjælp af den sorte dyse. Centerfeed-dispenseren måler 22,6 cm (H) x 24,3 cm (B) x 27,1 cm (D). *Resultater af Hall-testning august 2022.
  • Én alsidig, bærbar centrefeed-dispenser.
  • Passer til én hvid eller blå rulle ad gangen.
  • Dispenser med centreret fremføring af enkeltark hjælper med at reducere papirspild med op til 50 %, hvilket fremmer bæredygtighed og kontrollerer omkostningerne.
  • Robust og hygiejnisk viskerdispenser sikrer, at centerfeed-rullerne forbliver rene og lukkede for at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier og forbedre hygiejnen på arbejdspladsen.
  • Fleksibelt design giver mulighed for flere positioner, herunder under bord, vægmonteret eller bordplade, så dine vinduesviskere altid er, hvor du har brug for dem.
  • Ideel til brug i sundhedspleje, detailhandel, madlavning og fremstillingsmiljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centerfeed Dispenser
Farve Sort
Dybde (engelsk) 8,9''
Dybde (metrisk) 22.6 cm
Bredde (engelsk) 9,6''
Bredde (metrisk) 24.3 cm
Højde (engelsk) 27.1 cm
Højde (metrisk) 27.1 cm
Holder Servietter
Materiale Akryl
Montering Væg- eller overflademontering
Produkt stil Hængslet låg
Til brug med (applikation) Tung trafik fremstilling, detailhandel, sundhedspleje, madlavning og madservice
Mængde 1 stk.