Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Reach™ Visker dispenser
Artikelnummer. 16594552
Skift visning
Montering:
Fritstående
Artikelnummer. Montering
16594552 Fritstående
1 options
Artikelnummer. 16594552 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6221
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WypAll™ Reach™ Viskerdispenser designet til at holde rullerne rene og lukkede, hvilket hjælper med at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier.
  • Bærbar, enkelt-arks viskerdispenser
  • Designet til at muliggøre kontrolleret brug af vores mad- og hygiejne- og service- og detailfremføringsruller
  • Sikrer at rullerne forbliver rene og lukkede for at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier
  • Medfølgende beslag gør det muligt at montere dispenseren på væggen
  • Kompatibel med Centrefeed-ruller til service og detailhandel (6220) og Food and Hygiene Centrefeed-ruller (6222 og 6223)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centerfeed Dispenser
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 19.9 x 23.5 x 24.6 cm
Længde (engelsk) 9,3''
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 9,3''
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Højde (engelsk) 7,8 tommer
Højde (metrisk) 24.6 cm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Top Loading
Til brug med (udstyr) Fødevare- og hygiejne-centrefeed-ruller (6222 og 6223) ved hjælp af rød dispenseringsdyse, og service- og detail-centrefeed-ruller (6220) med sort dispenseringsdyse