Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Ultra+ vinduesviskere
Beskrivelse
De WypAll L30 Ultra+ er den stærkeste, tykkeste og mest absorberende WypAll visker.Hvide eller blå 3-lags engangsviskere fås i en perforeret stor rulle, som kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
- 395 mm rullediameter
- Arkstørrelse 380 x 370 mm
- Ideel til brug med olie eller vand
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Perforeret tør viskerrulle |
| Længde (engelsk) | 14,6'' |
| Længde (metrisk) | 37.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,2'' |
| Bredde (metrisk) | 37.5 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 37 cm |
| Til brug med (applikation) | Til rutinemæssigt rengøringsarbejde i industrien, til rengøring af transportbånd, til aftørring af store mængder spildt olie eller fedt, til rengøring af ansigt og hænder hos patienter, modvirker spredning af patogener. Brug med olie eller vand |
| Emballagemængde | 670 ark |
| Vis mere |