Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 stofviskere
Artikelnummer. p-8000663
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tommer)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Pakke med 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11778038 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tommer) Pakke med 9
10627645 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tommer) Pakke med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778038 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7462
Brug disse vinduesviskere til industrielle opgaver såsom rengøring, proceslinjeaftørring og opsugning af store spild. WypAll™ L40 Paper Wipers er lavet af et specialiseret stof med dobbelt re-creped (DRC) base sheet teknologi for balance mellem blødhed og styrke.
  • Stor, perforeret rulle til brug i travle områder
  • Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mellemstærk industrivisker
Længde (engelsk) 17.32 in.
Længde (metrisk) 44 cm
Bredde (engelsk) 16,3''
Bredde (metrisk) 44 cm
Materiale Dobbelt Re-crepe Cellulose
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tommer)
Til brug med (applikation) En visker med begrænset levetid, der bruger dobbelt re-creppet (DRC) base sheet-teknologi, lagdelt stof, der er stærkt, tykt og meget absorberende, så det renser hurtigt op uden at falde fra hinanden, gør jobbet med færre viskere og hjælper med at reducere omkostningerne
Ply 1-ply