Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 stofviskere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10627645
Dimensioner (L x B):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tommer)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Pakke med 9
Artikelnummer. 10627645
Brand: Kimberly-Clark™ 7471
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse vinduesviskere til industrielle opgaver såsom rengøring, proceslinjeaftørring og opsugning af store spild. WypAll™ L40 Paper Wipers er lavet af et specialiseret stof med dobbelt re-creped (DRC) base sheet teknologi for balance mellem blødhed og styrke.
  • Stor, perforeret rulle til brug i travle områder
  • Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mellemstærk industrivisker
Længde (engelsk) 12,48 tommer.
Længde (metrisk) 51.4 cm
Bredde (engelsk) 12,5''
Bredde (metrisk) 30.1 cm
Materiale Dobbelt Re-crepe Cellulose
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tommer)
Til brug med (applikation) En visker med begrænset levetid, der bruger dobbelt re-creppet (DRC) base sheet-teknologi, lagdelt stof, der er stærkt, tykt og meget absorberende, så det renser hurtigt op uden at falde fra hinanden, gør jobbet med færre viskere og hjælper med at reducere omkostningerne
Ply 1-ply