Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Ultra Wiper Stor rulle
Artikelnummer. 12565528
Skift visning
Dimensioner (L x B):
40 x 35 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12565528 40 x 35 cm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12565528 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00 DKK
    358.86 DKK / 1 ruller
    Spare 96.14 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
WypAll™ L30 Ultra Wiper Large Roll ideel til kraftig aftørring, opsugning af industrispild, rengøring af dele og komponenter.
  • Airflex™ teknologi sikrer enestående styrke og sugeevne, selv når det er vådt
  • Kompatibel med dispensere 6146, 6154 og 6155
  • Visker med begrænset levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 16,6 tommer.
Længde (metrisk) 39 cm
Bredde (engelsk) 7,28''
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale Paper (Papir)
Basisvægt 8.6 kg
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 40 x 35 cm
Format Stor rulle
Emballagemængde 1000 Pk.
Ply 3-ply