Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 rengøring og vedligeholdelse aftørringspapir
Beskrivelse
- WypAll™ L20 2-lags aftørringsruller indeholder 500 papirservietter.
- Renseserviettene er perfekte til medium aftørring, såsom polering af glas, rengøring af overflader og værktøj.
- De Airflex™ basisarkteknologi af disse WypAll™ vinduesviskere er stærke nok til at se ethvert job igennem fra start til slut uden at falde fra hinanden og absorberende nok til at rense de fleste spild med lethed.
- Stort viskerrulleformat ideel til større fremstillings- og industriarbejdsområder, eller hvor som helst der kræver omfattende aftørring.
- Rengøringsserviettene er kompatible med en række af Kimberly-Clark Professional™ dispensere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let industrivisker |
| Længde (engelsk) | 10,43 tommer. |
| Længde (metrisk) | 26.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,2'' |
| Bredde (metrisk) | 26.5 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 23,5 cm |
| Til brug med (applikation) | Almindelig brug Forberedelse af arbejdsflader, rengøring af udstyr eller aftørring af hænder |
| Emballagemængde | 500 ark |
| Ply | 2-ply |
| Vis mere |