Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 rengøring og vedligeholdelse aftørringspapir
Artikelnummer. 12363750
Skift visning
Dimensioner (L x B):
38 x 23,5 cm
38 x 33 cm
Til brug med (applikation):
Almindelig brug Forberedelse af arbejdsflader, rengøring af udstyr eller aftørring af hænder
Almindelig, daglig rengøring, Opsugning af olie og fedt, Aftørringsudstyr, våde overflader, hænder, ansigt
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
12363750 38 x 33 cm Almindelig, daglig rengøring, Opsugning af olie og fedt, Aftørringsudstyr, våde overflader, hænder, ansigt 1 rulning
12693586 38 x 23,5 cm Almindelig brug Forberedelse af arbejdsflader, rengøring af udstyr eller aftørring af hænder 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12363750 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    873.00 DKK
    305.72 DKK / 1 ruller
    Spare 567.28 DKK
    64% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Designet til at give kunderne stor pålidelighed til multifunktionelle aftørrings- og rengøringsopgaver. WypAll™ L20 rengørings- og vedligeholdelsesaftørringspapir er ideelt til medium krævende aftørring og opgaver som polering af glas, rengøring af overflader og værktøj. Ideel til større produktions- og industriarbejdsområder, eller hvor som helst der kræver omfattende aftørring.
  • WypAll™ L20 2-lags aftørringsruller indeholder 500 papirservietter.
  • Renseserviettene er perfekte til medium aftørring, såsom polering af glas, rengøring af overflader og værktøj.
  • De Airflex™ basisarkteknologi af disse WypAll™ vinduesviskere er stærke nok til at se ethvert job igennem fra start til slut uden at falde fra hinanden og absorberende nok til at rense de fleste spild med lethed.
  • Stort viskerrulleformat ideel til større fremstillings- og industriarbejdsområder, eller hvor som helst der kræver omfattende aftørring.
  • Rengøringsserviettene er kompatible med en række af Kimberly-Clark Professional™ dispensere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir
Længde (engelsk) 10,43 tommer.
Længde (metrisk) 26.5 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 26.5 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 38 x 33 cm
Til brug med (applikation) Almindelig, daglig rengøring, Opsugning af olie og fedt, Aftørringsudstyr, våde overflader, hænder, ansigt
Ply 2-ply