Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L20 Medium Duty rengøringspapirservietter
Artikelnummer. 31188849
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31188849 Blå
1 options
Plastikemballage – kvælningsfare. Sørg venligst for at bære produktet på en sikker måde i forhold til den vægt, der er angivet på emballagen. For madkontakt.
Artikelnummer. 31188849 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 7381
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Plastikemballage – kvælningsfare. Sørg venligst for at bære produktet på en sikker måde i forhold til den vægt, der er angivet på emballagen. For madkontakt.
WypAll™ L20 kompakt aftørringspapir er designet til alsidig rengøring og aftørring i produktions- og vedligeholdelsesmiljøer, perfekt til rengøring af værktøj og dele. Prægeteknologien i disse papirservietter leverer en god balance mellem ydeevne og værdi.
Uanset hvilke overflader de kommer i kontakt med i løbet af dagen, kan du give dine medarbejdere og besøgende større ro i sindet ved at tilbyde dokumenterede rengørings- og desinfektionsløsninger til arbejdspladshygiejne, der hjælper med at bryde kæden af bakterieoverførsel. WypAll™ Brand Professional Wiping Paper-produkter er designet til de specifikke miljøer, hvor de skal bruges, for at levere din tørreopgave hver gang. Disse blå, 2-lags, engangs Medium Duty rengøringsservietter er alsidige, små, nemme at håndtere og designet til en række forskellige tørreopgaver. De er perfekte til rengøring af værktøj og dele i proces- og vedligeholdelsesmiljøer. Vores prægningsteknologi leverer en god balance mellem ydeevne og værdi.
  • Individuel arkstørrelse 25 (L) x 34 cm (B)
  • Hver Wypall™ L20 kompakt tørrerulle indeholder 165 ark tørrepapir
  • Designet til alsidig rengøring og aftørring i proces- og vedligeholdelsesmiljøer, og perfekt til rengøring af værktøj og dele
  • Prægningsteknologi i serviettuet giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi
  • Disse WypAll™ papirviskere er i kompakt rulleformat for bærbarhed og brugervenlighed
  • Designet til brug med WypAll™ tørrepapirdispenseren (produktkode 7041)
  • Hjælp med at bryde kæden af bakterieoverførsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 9,84 tommer
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (engelsk) 13,38 tommer
Bredde (metrisk) 34 cm
Materiale Papir
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 25 x 34 cm
Emballagemængde 12 ruller x 165 ark