Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Generelt Clean™ Rengøring og vedligeholdelse Aftørringspapir - 2-lags centerfremføringsruller
Artikelnummer. 30158567
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30158567 Hvid
30158575 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30158567 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    316.99 DKK / Pakke med 6
    Spare 318.01 DKK
    50% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Designet til mere krævende rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, leverer hver rulle en balance mellem ydeevne og værdi. Dette 2-lags aftørringspapir til engangsbrug er kompatibelt med vores mest alsidige centerfeed dispenser. WypAll™ Nå PLUS™ (6521).
Fra aftørring af snavs, olie og fedt til opsugning af madspild, er det afgørende at have den rigtige serviet ved hånden. Et rent, absorberende og holdbart alternativ til papirhåndklæder, klude og butikshåndklæder, WypAll™ tilbyder en bred vifte af opgavespecifikke servietter og klude designet til at imødekomme dine branchebehov og øge din selvtillid i hver rengøring. Generalen Clean™ serien hjælper med at skabe et rent arbejdsmiljø med effektive lette til mellemstore almindelige rengøringsløsninger. WypAll™ L20 Generelt Clean™ rengørings- og vedligeholdelsesaftørringspapir er designet til de specifikke miljøer, hvor det vil blive brugt og kommer i mellemstore, bærbare, holdbare centerfeed-ruller; den ideelle løsning til mere krævende rengørings- og vedligeholdelsesopgaver. Disse papirruller er kompatible med vores mest alsidige centerfeed dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521). De WypAll™ Nå PLUS™ dispenseren hjælper med at spare penge og reducere miljøpåvirkningen ved at levere det ultimative alsidige dispenseringssystem til enkeltark. Tilbyder hygiejniske multipositionelle vægmonteringsmuligheder, WypAll™ Nå PLUS™ tilbyder op til 50 % mindre papirforbrug, hvilket fremmer bæredygtighed på tværs af din virksomhed og reducerer CO2-emissioner. Det prægede 2-lags, engangsaftørringspapir håndterer vandspild, spray- og aftørring og tørring eller rengøring af hænder effektivt og effektivt, hvilket giver en god balance mellem ydeevne og værdi. Rollen er også designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer. Disse engangsviskere kommer til den værdi, du ville forvente af en engangsvisker, men med enestående styrke og sugeevne, hvilket resulterer i færre behov for vinduesviskere og færre penge brugt. WypAll™ L20 aftørringspapir kan bruges med vaske- eller desinfektionsmiddel. Disse industrielle aftørringsservietter er blevet testet som kompatible til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser). Spray- og aftørringskompatibilitet er med til at sikre, at arbejdere kan tørre deres egne arbejdspladser, køretøjer, skriveborde, siddepladser og områder til madlavning af før og efter brug. Når disse renseservietter bruges til spray og aftørring, hjælper det også med at gøre det muligt for produktionsmedarbejdere at rengøre/desinficere individuelle arbejdsstationer inden aflevering til næste skift. Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ L20 Generelt Clean™ vinduesviskere er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel. Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid.
  • Individuelt ark størrelse 24,5 cm (L) x 18,3 cm (B)
  • Resultater af Hall-testning august 2022
  • hver WypAll™ L20 Generelt Clean™ papirrulle indeholder 550, prægede, 2-lags aftørringspapirark
  • WypAll™ L20 Generelt Clean™ rengørings- og vedligeholdelsespræget aftørringspapir er designet til mere krævende rengørings- og vedligeholdelsesopgaver
  • Centrefeed-rulleformatet tilbyder dispensering af et enkelt ark, hvilket hjælper med at reducere papirspild og forbedrer bæredygtigheden
  • 2-lags industriviskere til engangsbrug, ideelle til brug i detailhandel, sundhedspleje, fremstilling og mange andre miljøer, der forbedrer hygiejnen på arbejdspladsen
  • Denne papirrulle er kompatibel med vores mest alsidige centerfeed dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 9,64 tommer
Længde (metrisk) 24.50 cm
Bredde (engelsk) 7,20 tommer
Bredde (metrisk) 18.30 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Farve Hvid
Emballagemængde 550 x 6 ruller (3300 i alt)