Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 overfladeaftørringspapir, stor rulle, ekstra bred
Artikelnummer. 11738198
Skift visning
Dimensioner (L x B):
38 x 33 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11738198 38 x 33 cm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11738198 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7240
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Anvendes til almindelige rengørings- og tørreopgaver. WypAll™ L10 Surface Wiping Paper er tykt, meget absorberende lag stof, der renser hurtigt op uden at falde fra hinanden.
  • Stor rulle, høj kapacitet med højdækkende bred plade
  • Til let overfladeaftørring i procesmiljøer
  • Let, præcis optørring af spild, snavs, støv; polering af glas og glatte overflader; rengøring og tørring af værktøjer og hænder; endelig montering aftørring; aftørring af madlavningsområder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Procesvisker
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7.2 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Blå
Oversigt Præget
Dimensioner (L x B) 38 x 33 cm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Generelle rengørings- og tørreopgaver
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 1000 ark (385 m)