Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 ekstra afviskere med center-fremføringsrulle
Beskrivelse
- 2-lags, engangsbrug
- Airflex basisarkteknologi
- Stærk, tyk og meget absorberende
- Hvid eller blå perforeret centerfeed rulle til brug i travle områder
- Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
Tekniske data
Specifikationer
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 16,73 tommer. |
| Længde (metrisk) | 58.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,8'' |
| Bredde (metrisk) | 39 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 42.50 x 18.50 cm |
| Til brug med (applikation) | Meget absorberende engangsservietter til multifunktionel aftørring og rengøring: mellemstore aftørringsopgaver som polering af glas, glatte overflader og rengøringsværktøj |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?