Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 ekstra afviskere med center-fremføringsrulle
Artikelnummer. 15656485
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
6 ruller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15656485 Blå 6 ruller
15666485 Hvid 6 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15656485 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    509.52 DKK / 6 ruller
    Spare 610.48 DKK
    54% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Bruger Airflex™ basisarkteknologi til at rydde op hurtigt uden at gå i opløsning. WypAll™ L20 Extra Wipers med center-feed Roll er ideel til multifunktions aftørring og rengøring.
  • 2-lags, engangsbrug
  • Airflex basisarkteknologi
  • Stærk, tyk og meget absorberende
  • Hvid eller blå perforeret centerfeed rulle til brug i travle områder
  • Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 15,6 tommer
Længde (metrisk) 58.5 cm
Bredde (engelsk) 14,8 tommer
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 42.50 x 18.50 cm
Til brug med (applikation) Meget absorberende engangsservietter til multifunktionel aftørring og rengøring: mellemstore aftørringsopgaver som polering af glas, glatte overflader og rengøringsværktøj
Til brug med (udstyr) Kan bruges med et dispenseringssystem (7087 eller 7088) for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
Emballagemængde 6 ruller x 300 ark
Ply 2-ply