Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Extra og vinduesviskere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16308348
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
16308348 Blå
1 options
Artikelnummer. 16308348 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7334
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til alsidig rengøring og aftørring i produktions- og vedligeholdelsesmiljøer og ideel til rengøring af værktøj og dele. WypAll™ L20 Extra og Wipers med prægeteknologi leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi. Kompatibel med WypAll™ lille rulle dispenser 7041.
  • Designet til de specifikke miljøer, hvor de vil blive brugt, til at udføre din aftørringsopgave, hver gang.
  • Disse blå 2-lags engangs rengørings- og vedligeholdelsesruller er alsidige, små, nemme at håndtere og designet til en række forskellige aftørringsopgaver.
  • De er ideelle til rengøring af værktøj og dele i proces- og vedligeholdelsesmiljøer.
  • Vores prægeteknologi leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi.
  • Disse ruller er kompatible med vores WypAll™ lille rulle dispenser (7041).
  • Individuelt ark størrelse 38 cm (L) x 24 cm (B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir
Længde (engelsk) 18,1 tommer
Længde (metrisk) 48.4 cm
Bredde (engelsk) 36,1 tommer.
Bredde (metrisk) 36.3 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 38 x 24 cm
Format Lille rulle
Emballagemængde 140 ark/rulle, 24 ruller
Ply 2-ply