Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Extra+ Visker Stor rulle
Dimensioner (L x B):
39,5 x 23,5 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Bruger Airflex™ basisarkteknologi
- Kompatibel med dispensere 6146, 6154 og 6155
- Certificeret til fødevarekontakt
- Visker med begrænset levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mellemstærk industrivisker |
| Længde (engelsk) | 14,6'' |
| Længde (metrisk) | 37.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,3'' |
| Bredde (metrisk) | 37.5 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Basisvægt | 4.197 kg |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 39,5 x 23,5 cm |
| Format | Stor rulle |
| Vis mere |