Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Professional WypAll™ L20 Essential Wiper Large Roll
Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Dimensioner (L x B):
29.5 X 35 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Combines versatility with great value
- Compatible with dispensers 6146, 6154 and 6155
- Certified for food contact
- Limited life wiper
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Paper Wipers |
| Længde (engelsk) | 11.51 in. |
| Længde (metrisk) | 29.5 cm |
| Basisvægt | 5.187kg |
| Farve | Blue |
| Dimensioner (L x B) | 29.5 X 35 cm |
| Format | Large roll |
| Emballagemængde | 1000/Pk. |
| Ply | 2-ply |