Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Medium Duty Wipes, 2 Ply Centrefeed Rolls, 6 Rolls x 400 Paper Wipers
Artikelnummer. 16398338
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
6 ruller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16398338 Hvid 6 ruller
16366158 Blå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16398338 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    368.52 DKK / 6 ruller
    Spare 476.48 DKK
    56% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Designet til mere krævende rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, WypAll™ L20 centerfeed-ruller leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi. Tilbyder forbedret styrke og udseende designet til at udføre din aftørringsopgave, hver gang.
  • Designet til de specifikke miljøer, hvor det vil blive brugt og kommer i mellemstore, bærbare, holdbare centerfeed-ruller
  • Kompatibel med hurtig-loading, alsidig og nem at rengøre Aquarius™ centrefeed dispenseringssystem (7017).
  • WypAll™ mærkeprægning øger arkstyrken på grund af unikke mønsterlag-bindinger på tværs af hele overfladen af arket, hvilket også giver et forbedret udseende og fornemmelse til hvert ark WypAll™ L20 blå rulle.
  • Prægningsteknologi
  • Håndterer vandspild, spray- og aftørring og tørring eller rengøring af hænder effektivt og effektivt, hvilket giver en god balance mellem ydeevne og værdi.
  • Blå rulle er også designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer.
  • Spray- og aftørringskompatibilitet er med til at sikre, at arbejdere kan tørre deres egne arbejdspladser, køretøjer, skriveborde, siddepladser og områder til madlavning af før og efter brug.
  • Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid.
  • Individuelt ark størrelse 38 cm (L) x 19,5 cm (B).
  • WypAll™ L20 rengørings- og vedligeholdelsesaftørringspapir centerfeed-ruller fås også i hvid (produktkode 7278).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 18,9''
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (engelsk) 19,3 tommer.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Oversigt Centerfeed
Dimensioner (L x B) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tommer)
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Centerfeed-dispenseringssystem (7017)
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Genbrugt F2