Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Medium Duty Wipes, 2 Ply Centrefeed Rolls, 6 Rolls x 400 Paper Wipers
Beskrivelse
- Designet til de specifikke miljøer, hvor det vil blive brugt og kommer i mellemstore, bærbare, holdbare centerfeed-ruller
- Kompatibel med hurtig-loading, alsidig og nem at rengøre Aquarius™ centrefeed dispenseringssystem (7017).
- WypAll™ mærkeprægning øger arkstyrken på grund af unikke mønsterlag-bindinger på tværs af hele overfladen af arket, hvilket også giver et forbedret udseende og fornemmelse til hvert ark WypAll™ L20 blå rulle.
- Prægningsteknologi
- Håndterer vandspild, spray- og aftørring og tørring eller rengøring af hænder effektivt og effektivt, hvilket giver en god balance mellem ydeevne og værdi.
- Blå rulle er også designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer.
- Spray- og aftørringskompatibilitet er med til at sikre, at arbejdere kan tørre deres egne arbejdspladser, køretøjer, skriveborde, siddepladser og områder til madlavning af før og efter brug.
- Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid.
- Individuelt ark størrelse 38 cm (L) x 19,5 cm (B).
- WypAll™ L20 rengørings- og vedligeholdelsesaftørringspapir centerfeed-ruller fås også i hvid (produktkode 7278).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 18,9'' |
| Længde (metrisk) | 60 cm |
| Bredde (engelsk) | 19,3 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Blå |
| Oversigt | Centerfeed |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tommer) |
| Til brug med (udstyr) | Aquarius™ Centerfeed-dispenseringssystem (7017) |
| Vis mere |