Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 rengørings- og vedligeholdelsesaftørringspapir, BRAG™ Boks
Farve:
Blå
Beskrivelse
- Designet til at give kunderne stor pålidelighed til multifunktionelle aftørrings- og rengøringsopgaver.
- Den ideelle løsning til medium aftørring, polering af glas, rengøring af overflader og værktøj.
- Leveres i den alsidige BRAG™ box mobile system, ved hjælp af komprimeret teknologi for optimal opbevaring, giver øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede vinduesviskere på arbejdsstationer og på farten.
- Fremstillet af 100% genbrugsfibre.
- Individuelt ark størrelse 42 cm (L) x 33 cm (B).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mellemstærk industrivisker |
| Længde (engelsk) | 11,02 tommer. |
| Længde (metrisk) | 35 cm |
| Bredde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.1 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 42 x 33 cm |
| Emballagemængde | 280 Klude/æske |
| Ply | 2-ply |
| Vis mere |