Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 papirservietter
Beskrivelse
- Hvid eller blå centerfeed rulle til brug i travle områder
- Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mellemstærk industrivisker |
| Længde (engelsk) | 16,73 tommer. |
| Længde (metrisk) | 58.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,28'' |
| Bredde (metrisk) | 39 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 18,5 cm |
| Til brug med (applikation) | Daglig rengøring, hyppig let aftørring og små spild, er stærkere end konventionelle 1-lags viskere |
| Vis mere |