Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L10 Light Duty rengøringspapirservietter
Artikelnummer. 31188848
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31188848 Blå
31188851 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Plastikemballage – kvælningsfare. Sørg venligst for at bære produktet på en sikker måde i forhold til den vægt, der er angivet på emballagen. For madkontakt.
Artikelnummer. 31188848 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 7378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.94 DKK
    195.19 DKK / 12 ruller
    Spare 127.75 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Plastikemballage – kvælningsfare. Sørg venligst for at bære produktet på en sikker måde i forhold til den vægt, der er angivet på emballagen. For madkontakt.
WypAll™ L10 kompakt aftørringspapir er designet til let hygiejneaftørring og perfekt til opgaver som rengøring, madlavning og serveringsoverflader. Prægeteknologien i disse papirservietter leverer en god balance mellem ydeevne og værdi.
Uanset hvilke overflader de kommer i kontakt med i løbet af dagen, kan du give dine medarbejdere og besøgende større ro i sindet ved at tilbyde dokumenterede rengørings- og desinfektionsløsninger til arbejdspladshygiejne, der hjælper med at bryde kæden af bakterieoverførsel. WypAll™ L10 professionelle tørrepapirprodukter er designet til de specifikke miljøer, hvor de skal bruges, hvilket hjælper dig med at udføre din tørreopgave hver gang. Disse kompakte engangsservietter er 1-lags og designet til let aftørring i områder som madlavning og serveringsoverflader. Det kompakte design af dette tørrepapir er designet til at være lille, bærbart og nemt at håndtere. Denne formats brugervenlighed hjælper med at understøtte hygiejnestandarder og overholdelse, samtidig med at pladsen spares. Prægningsteknologi i tørrepapiret giver disse rengøringsservietter en god balance mellem ydeevne og værdi. Dette WypAll™ tørrepapir er designet til at kunne bruges én gang sammen med vaskemiddel eller desinfektionsmiddel. Disse renseservietter er testet som kompatible til brug ved spray- og vådserviet-påføring med pereddikesyre, brintoverilte og quats (kvartære ammoniumforbindelser). Spray- og aftørringskompatibilitet hjælper med at sikre, at medarbejderne kan tørre sine egne arbejdsområder, køretøjer, skriveborde, siddepladser og madberedningsområder før og efter brug. Spray og aftørring hjælper også med at gøre det muligt for produktionsarbejderne at gøre rent/desinficere individuelle arbejdsstationer før overdragelse til næste vagt. Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, testes disse WypAll™ tørreruller som kompatible med sæbe/vaskemiddel. Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttidspunkt.
  • Individuel arkstørrelse 25 (L) x 34 cm (B)
  • Hver WypAll™ L10 kompakt tørrerulle indeholder 165 papirark til tørrepapir
  • Renseservietter designet til let hygiejnetørring og perfekte til opgaver som rengøring af madlavning og serveringsoverflader
  • Prægningsteknologi i serviettuet giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi
  • Disse WypAll™ papirviskere fås i kompakt rulleformat for bærbarhed og brugervenlighed
  • Designet til brug med WypAll™ tørrepapirdispenseren (produktkode 7041)
  • Hjælp med at bryde kæden af bakterieoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 9,84 tommer
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (engelsk) 13,38 tommer
Bredde (metrisk) 34 cm
Materiale Papir
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 25 x 34 cm
Emballagemængde 12 ruller x 165 ark